Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Código de producto. 11517794
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
33 G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 11517794
Marca: Hamilton™ 91020
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
  • Hechas de acero inoxidable 304
  • La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
  • Disponible en prácticos paquetes de seis
  • Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
  • Las agujas están disponibles con calibres de 10 a 33
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 20 G
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,035 in
Diámetro interior (métrico) 0,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,91 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE