Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Código de producto. 11527794
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
33 G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
11527794 21 G paquete de 6
11557794 26 G paquete de 6
11592315 14 G paquete de 6
11597784 17 G paquete de 6
11507794 18 G paquete de 6
11517794 20 G paquete de 6
15301530 19 G paquete de 6
11537794 23 G paquete de 6
10422172 22 G paquete de 6
11547794 24 G paquete de 6
10775944 25 G paquete de 6
11572325 33 G paquete de 6
11587794 26s G 6 PCS
10587833 22s G 6 PCS
14 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11527794
Brand: Hamilton™ 91021
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
  • Hechas de acero inoxidable 304
  • La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
  • Disponible en prácticos paquetes de seis
  • Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
  • Las agujas están disponibles con calibres de 10 a 33
Specifikationer
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 21 G
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,032 in
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,82 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.