Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Descripción
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
- Fabricado en acero inoxidable 304
- La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.)
- Disponible en prácticos paquetes de seis
- Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados
- Las agujas están disponibles de 10 a 33 ga
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 33 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,008 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,21 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |
| Mostrar más |