Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
33 G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
- Hechas de acero inoxidable 304
- La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
- Disponible en prácticos paquetes de seis
- Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
- Las agujas están disponibles con calibres de 10 a 33
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 19 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,027 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,042 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,69 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja |
| Estilo de punta de aguja | Romo |
| Mostrar más |