Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Código de producto. p-4121861
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
33 G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
11557794 26 G paquete de 6
11592315 14 G paquete de 6
11597784 17 G paquete de 6
11507794 18 G paquete de 6
11517794 20 G paquete de 6
15301530 19 G paquete de 6
11527794 21 G paquete de 6
11537794 23 G paquete de 6
10422172 22 G paquete de 6
11547794 24 G paquete de 6
10775944 25 G paquete de 6
11572325 33 G paquete de 6
11587794 26s G 6 PCS
10587833 22s G 6 PCS
14 options
Código de producto. 11557794
Marca: Hamilton™ 91026
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
  • Hechas de acero inoxidable 304
  • La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
  • Disponible en prácticos paquetes de seis
  • Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
  • Las agujas están disponibles con calibres de 10 a 33
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 26 G
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior (métrico) 0,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,45 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE