Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de concentrador de metal (Luer Lock)
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 33-10. Estilos de aguja especiales como 30 ° o 45 ° están disponibles bajo petición
Seis agujas por paquete.
Información de órdenes
- Longitud de la aguja – Debe especificarse en cada pedido. Las longitudes de 9,525 mm a 30,48 cm (0,375 a 12 pulgadas) están disponibles
- Estilo de punta de aguja – Debe especificarse en cada pedido
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 18 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,03 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,05 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,84 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,27 mm |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL |