Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP)
Para uso con diluidor/dispensador Microlab 600
Marca: Hamilton™ 59000-35
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La jeringa tiene una punta de émbolo cónica que se extiende a través de la terminación roscada y dentro de la válvula. Este diseño exclusivo expulsa el aire de la jeringa y la válvula, disminuyendo el número de ciclos de cebado necesarios.
Especificaciones
1001 BFP | |
1 ml | |
Dispensadores Microlab™ 600 |
Título del producto
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP) > Tamaño: 1 ml; intervalo óptimo: 100 μl-1 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido