Learn More
Hamilton™ Microlab 600 Diluter/Dispenser System Accessories - Syringe Pumps
High torque, precision stepper motors
Marca: Hamilton™ ML630
Alertas:
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU.Revise y confirme su selección antes de completar el pedido.Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Descripción
- Motores de válvula de par elevado
- Accionamientos de jeringa de precisión con resolución de 48.000 pasos sobre 60 mm
- Botones de alimentación y cebado iluminados
- Puertos de activación izquierdo y derecho independientes
- Ventilación de calor sin ventilador
- Entrada de potencia de 24V
- Se puede encadenar la entrada y la salida
- Puerto de consola RS-232
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Entrada/salida TTL
- Incluye CD que contiene la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Microlab, 600 's
- API es compatible con equipos Windows que ejecutan Windows™ .NET 2.0 Framework
- Incluye programas de ejemplo escritos en LabVIEW™, Visual Basic y Visual C#
Especificaciones
2,5A | |
Válvula universal, cable de alimentación específico del país, elección 1 jeringa, receptáculo de sonda | |
24VDC 50/60 Hz | |
10,5 in | |
7 pulg | |
5,5 in |
24 VDC | |
7 x 5,5 x 10,5 pulg (177,8 x 139,7 x 266,7 mm) | |
50/60 Hz | |
266,7 mm | |
177,8 mm | |
139,7 mm |