missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab™: conjuntos de tubos de PTFE
Para su uso con los diluidores/dispensadores Microlab Hamilton 600 o con el sistema de pipeteo Microlab 300
Marca: Hamilton™ 240134
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para usar con diluyentes/dispensadores de microlaboratorio Hamilton 600 o sistemas de pipeteo Microlab 300
Especificaciones
Tubos de dispensación | |
54,01 in | |
Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 | |
18 G |
FEP | |
1372 mm | |
1/4-28 roscas de tubos | |
1,29 mL |