Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático cementado Microliter 700, Modelo 1701 N
La jeringa de la serie 700 es la jeringa de instalación manual original de Hamilton. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Marca: Hamilton™ 80000
Descripción
- Jeringa Hamilton original de ajuste manual
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
- Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,018 in | |
0,013 cm | |
0,26 in | |
0,66 cm | |
2 in | |
51 mm | |
68,9 bar | |
50 °C | |
1701 N | |
10 °C | |
10 μl | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación | |
Cementada |
26s G | |
0,005 in | |
0,018 in | |
0,046 cm | |
0,047 cm | |
2 in | |
Jeringa para muestreador automático Microliter | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Unidad | |
5,08 cm | |
Muestreador automático de líquidos Agilent 7670, 7671 y 7672, y muestreadores automáticos de cromatografía de gases |