Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ y Gastight™ modelo 1701N para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Código de producto. p-4906713
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Calibre 23 a 26s
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Modelo:
1701 N
1701 RN
Cantidad:
6 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Modelo Cantidad unitSize
10696031 23s G Cementada 1701 N Unidad cada uno
10606041 23s G Cementada 1701 N 6 paq. paquete de 6
10350471 Calibre 23 a 26s Cementada 1701 N Unidad cada uno
10696411 Calibre 23 a 26s Extraíble 1701 RN Unidad cada uno
10576962 Calibre 23 a 26s Cementada 1701 N 6 paq. paquete de 6
10422731 23s G Extraíble 1701 RN Unidad cada uno
10015530 26s G Extraíble 1701 RN Unidad cada uno
7 options
Código de producto. 10696031
Marca: Hamilton™ 80080
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
Terminaciones de jeringa
  • Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s, 23s-26s
  • Especificaciones
    Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
    Calibre de aguja 23s G
    Diámetro interior (imperial) 0,018 in
    Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0133 in
    Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,34 mm
    Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0238 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
    Diámetro interior (métrico) 0,46 mm
    Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
    Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,64 mm
    Longitud (imperial) 1,7 in
    Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
    Longitud (métrico) 43 mm
    Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
    Presión máxima 1000 psi
    Temperatura máx. (imperial) 122 °F
    Temperatura máxima 50 °C
    Temperatura mín. (imperial) 50 °F
    Modelo 1701 N
    Número de punta de aguja AS
    Temperatura mín. (métrico) 10 °C
    Cantidad Unidad
    Volumen (métrico) 10 μl
    Estilo de punta de aguja Cono
    Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases
    Tipo de conexión Cementada