Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Jeringas modelo 7000.5 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850: Analizador modelo 7000,5
Código de producto. 10043814
Click to view available options
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,13 mm
0,25 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,483 mm
0,64 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10043814
Marca: Hamilton™ 86274
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminación de jeringa
  • Cubo estriado (KH): conjunto de émbolo/aguja extraíble, el cubo estriado se utiliza exclusivamente en las jeringas de la serie 7000
  • Estilo de punta de aguja
    • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s
    Especificaciones
    Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
    Calibre de aguja 26s G
    Diámetro interior (imperial) 0,049 in
    Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
    Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
    Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
    Diámetro interior (métrico) 1,24 mm
    Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
    Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,483 mm
    Longitud (imperial) 1,7 in
    Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
    Longitud (métrico) 43 mm
    Tipo de producto Jeringa Microliter
    Presión máxima 29,99 bar (6000 psi)
    Temperatura máx. (imperial) 239 °F
    Temperatura máxima 155 °C
    Temperatura mín. (imperial) 50 °F
    Modelo 7000,5 KH
    Número de punta de aguja AS
    Temperatura mín. (métrico) 10 °C
    Cantidad Unidad
    Volumen (métrico) 5 μl
    Estilo de punta de aguja Cono
    Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases
    Tipo de conexión Extraíble