Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Jeringas modelo 7000.5 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850: Analizador modelo 7000,5
Click to view available options
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,13 mm
0,25 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,483 mm
0,64 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminación de jeringa
- Cubo estriado (KH): conjunto de émbolo/aguja extraíble, el cubo estriado se utiliza exclusivamente en las jeringas de la serie 7000
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,049 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,13 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,24 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,483 mm |
| Mostrar más |