Learn More
Hamilton™ Agujas de repuesto para jeringas Microliter/Gastight™
Las agujas extraíbles se pueden utilizar con las jeringas Neuros series 700 y 1700 (RN) con aguja extraíble Hamilton
Marca:  Hamilton™ 65461-01
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Código de producto. 15162654
  • 243.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Punta de aguja roma especial adecuada para aplicaciones de neurociencia
  • 304 acero inoxidable
  • 33 de calibre
  • Punta roma (estilo de punta 3)
  • La longitud de la aguja expuesta puede ser ajustada por el usuario desde 0 a 20 mm
  • Se venden en packs de 6
Las agujas de repuesto de Neuros funcionan con las siguientes jeringas Hamilton series 700 y 1700:
  • Jeringa RN modelo 75 (14-824-651)
  • Jeringa RN modelo 1701 (14-824-652)
  • Jeringa RN modelo 1702 (14-824-653)
  • Jeringa RN modelo 1705 (14-824-654)
  • Jeringa RN modelo 1710 (14-824-655)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,00015 in
0,004 mm
Se utiliza para aplicaciones de neurociencia y jeringas neuros de 0,79 μl series 700 y 1700 con agujas extraíbles Hamilton
Cuadrado/extremo extraíble
33 G
0,0003 in
0,008 mm
Aguja de repuesto