Learn More
Hamilton™ RN Adapters (Removable Adapters)
Adapters provide a connection to threaded fittings, tubing assemblies, tees, and crosses.
Marca:  Hamilton™ 35081
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041362
  • 51.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Adaptador de cono Luer-lock hembra
Jeringa de aguja extraíble (250 μl y más grande)