Learn More
Desecante Hammond™ Código de producto.: 11705599
compliance-icons
Desecante Hammond™
Código de producto. 11705599 Tienda Cole-Parmer Productos
Non-Indicating Drierite Desiccant, Paquete de 12
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Cantidad:
Paquete de 12
Paquete de 4
Código de producto. 11705599
Marca: Cole Parmer 0719320
Elija un desecante indicador o no indicador: el desecante indicador comienza de color azul y luego se vuelve rosa cuando es necesaria la regeneración o renovación. Utilice un desecante Drierite™ Hammond™ (sulfato de calcio anhidro) en desecadores, columnas de secado o tubos de secado.
  • Indica que la capacidad de secado del desecante es del 10 al 14 % de su peso para agua y gases
  • La capacidad de secado de desecante no indicado es del 6 % de su peso para agua y gases
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Non-Indicating Drierite Desiccant
Material Calcium Sulfate
Cantidad Paquete de 12
Idoneidad Utilizado en desecadores, columnas de secado o tubos de secado
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: crystaline silica
Título del producto
Desecante Hammond™ >