Learn More
Bolsas desecantes Hammond™ Drierite™, Cole-Parmer™
Código de producto. 11803092 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 750
6 g
1 oz.
8 oz.
Tamaño de la unidad:
750 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 750
11803092 1 oz. paquete de 200
11832692 Paquete de 750 paquete de 750
11893082 6 g 750 PCS
11833092 8 oz. paquete de 100
4 options
Código de producto. 11803092
Marca: Cole Parmer 0719308
Proteja los materiales de la corrosión con estas bolsas de desecante. Las bolsas de desecante Hammond™ Drierite™ reducen la humedad a un punto de rocío de 100°F en 10 horas y son herméticas al polvo. Los materiales envasados con estas bolsas están protegidos de la corrosión durante muchos meses.
Las bolsas de crepe no tejidas llenas de Drierite (sulfato de calcio anhidro) secan completamente el aire dentro de un envase o contenedor durante el envío o almacenamiento.
  • Resistentes y mantenidas juntas por sellos de calor
  • Funcionan bien a temperaturas elevadas
  • No libera la humedad absorbida a menos de 176 °C (350 °F)
Especificaciones
Material Calcium Sulfate
Cantidad 1 oz.
Idoneidad These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons
Nombre del producto
  • BAG DRIERITE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium sulphate, cobalt chloride