Learn More
Columna de secado Hammond™ Drierite 26800, Cole-Parmer™
Código de producto. 11785609 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11785609
Marca: Cole Parmer 0719300
Edge
Conecte la columna en línea entre un secador o desecador y una línea de aire comprimido o bombona de gas. La columna de secado Hammond™ Drierite 26800 gestiona un flujo de 200 litros por hora o 0,1 cfm.
La columna de secado de policarbonato seca aire y gas hasta un punto de condensación de - 73 °C (– 100 °F) a 90 psi como máximo. La columna se compone de tapón de plástico, soportes de desecante y resortes de bobina de acero inoxidable 303, filtros de fieltro y junta tórica. La columna de secado se suministra llena con 0,56 kg (1,25 lb) de desecante indicador de malla 8 (sulfato de calcio anhidro). El desecante adicional se adquiere por separado.Los puertos de admisión y salida aceptan tubos con diámetro interno de 0,63 cm (0,25 pulg.) a 0,95 cm (0,375 pulg)Absorbe hasta 50 g de humedad
Spécification
Material Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Cantidad 1 unidad
Humedad 50 g
Absorción de agua 50 g
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis