Learn More
Sampling Systems™ Hand Scraper
These robust and sturdy hand scrapers are ideal for easily scraping large areas due to their huge blade size and handle. The performance is further enhanced by the fact that the scrapers are made out of polypropylene for very good chemical resistance.
17.08€
Especificaciones
Tipo de producto | Scraper |
---|---|
Color-coded | No |
Material del mango | Polypropylene |
Handle Type | Polypropylene |
Tipo de punta | Flat |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17952062
|
Sampling Systems™
8336P-1 |
White |
17.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17972062
|
Sampling Systems™
8336B-1 |
Blue |
17.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17962062
|
Sampling Systems™
8336R-1 |
Red |
17.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Robust and incorporates a large, sturdy handle
- Large 250 mm wide blade
- Comes in 3 distinctive colors
Especificaciones
Scraper | |
Polypropylene | |
Flat | |
Non-sterile | |
Reusable | |
250 mm |
No | |
Polypropylene | |
Regular scent | |
Autoclavable | |
Polypropylene |