Learn More
asecos™ Pala de mano
Para esparcir y recoger gránulos
Marca:  asecos™ 14370
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17866406
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • PP
  • rojo
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
9.45 in.
9.45 in.
36.22 in.
2.20 lb.
Shovel
240.00 mm
240.00 mm
920.00 mm
1 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
asecos™ Pala de mano > Length: 240.00 mm