Learn More
Heathrow Scientific™ Contador manual Tally
Cuente las células sanguíneas, las colonias bacterianas y las gotas de líquido. El contador manual Heathrow Scientific™ puede contar cualquier evento repetitivo con solo pulsar un botón.
Marca: Heathrow Scientific™ HS6594
20.87 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Cuenta hasta 9999
- Dispone de un botón de reinicio rápido
- Lente para una lectura sencilla y anilla para el dedo para un agarre seguro
- 4,6 diám. X 4,1 cm An.
Especificaciones
4 dígitos | |
Cuenta hasta 9999 | |
4,1cm |
Contador de clics manual | |
4,6cm | |
Anillo, botón de reinicio |
Título del producto
Heathrow Scientific™ Contador manual Tally >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido