Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sistema de aspiración portátil HandE-Vac
A complete set of tools for aspiration—rapidly remove supernatant from a variety of cell culture or multi-well plates and dishes with the Argos Technologies HandE-Vac Handheld Aspirator.
Marca:  Cole-Parmer™ Essentials EV514
269.97 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15944991
  • 325.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Adaptador de canal único para punta desechable
Descripción
Descripción
Uso con pipetas Pasteur, pipetas de aspiración de plástico o una variedad de adaptadores para aplicaciones específicas. El botón sensible a la presión en la parte superior de la unidad controla la cantidad específica de vacío aplicado. Funciona con una fuente de vacío interna estándar o con los sistemas de aspiración M-Vac o E-Vac esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
E-Vac Only
Autoclavable
Reusable
Plástico
1
Aspirador portátil
Sistemas de aspiración M-Vac o E-Vac
Adaptador de canal único para puntas desechables
No
Negro
Ergonómico
EV514
HandE-Vac
4 L
Sistemas de aspiración M-Vac™,E-Vac™ o fuente de vacío interna
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Essentials Sistema de aspiración portátil HandE-Vac > Aspirador portátil HandE-Vac con adaptador de plástico de un canal