Learn More
UVP Ultra Violet Light Product™ Lámpara UV de mano con tubos divididos
Enmascare la parte SW o LW de la bombilla mediante el uso del selector de longitud de onda a presión. La lámpara UV de mano con tubos divididos UVP Ultra Violet Product™ utiliza un único tubo dividido tanto para emisiones de luz UV de onda corta como larga.
Marca: UVP Ultra Violet Light Product™ 95-0005-06
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ligero, portátil y con alimentación de CA
- Lámpara portátil de 6 vatios
- Longitudes de onda: onda larga de 365 nm y onda corta de 254 nm.
- Un tubo dividido.
- Construcción de plástico duradero
- Cable de la lámpara: 2,4m
- Dimensiones: 378 x 81 x 64mm
- Peso: 0,9kg
- Se utiliza con el soporte J-129 para un manejo sin usar las manos.
Especificaciones
Lámpara UV portátil | |
6 W | |
378 x 81 x 64 mm | |
50/60 Hz | |
1290/950 μW/cm2 | |
UVGL-55 |
230 V | |
365/254 nm | |
6 W, 230 V, 50/60 Hz | |
Un tubo multibanda y selector de longitud de onda a presión | |
Plástico | |
1 unidad |