Learn More
Brady™ Cintas HandiMark™
Las cintas HandiMark™ son de vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultraagresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
63.80€ - 126.00€
Especificaciones
Descripción | Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark |
---|---|
Acabado | Satinado |
Formato | Cinta |
Material | Vinilo |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10755885
|
Brady™
142274 |
2 in | Amarillo | Cinta | N/A | ||||
12840570
|
Brady™
142272 |
0,5 in | Amarillo | Cinta | N/A | ||||
12840590
|
Brady™
142280 |
2 in | Rojo | Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo | N/A | ||||
12800590
|
Brady™
142304 |
2 in | Transparente | Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente | N/A | ||||
Descripción
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado“”
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
- Durabilidad en exteriores media de 8 a 10 años en temperaturas de - 40 °C a 82 °C (- 40 °F a 180 °F); se puede aplicar a una temperatura mínima de - 18 °C (0 °F)
Especificaciones
Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark | |
Cinta | |
1 unidad | |
0,102 mm |
Satinado | |
Vinilo | |
De -40 °C a +82 °C |