Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tamaño de tapón/tubo práctico
Determina fácilmente el tamaño correcto del corcho o tapón necesario para cualquier matraz o frasco
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F13392-0000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibre triangular delgado integrado en el recipiente que permite la lectura del tamaño correcto del tapón en la parte superior del cuello
- Se proporcionan dos escalas: una para tapones de caucho y vinilo y la otra para tapones de corcho
- El lado posterior incluye una escala circular para indicar el tamaño de los diámetros externos de los tubos entre 4 y 52 mm
Especificaciones
Matraces, frascos | |
Plástico | |
Clasificador de tubos |