Learn More
SI Analytics™ Medidor de conductividad de agua pura HandyLab 200
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Adquisición de datos:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado para uso móvil
- Resultados reproducibles gracias a la función AutoRead automática activa
- Almacenamiento de datos con salida en pantalla
- Pantalla gráfica retroiluminada con menú de texto claro
- Resistente al agua IP67
- Juego de medidor de cond HandyLab 200 con celda de conductividad LF313T para mediciones en agua purificada
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | fija: 0,475 cm-1, 0,100 cm-1, 0,010 cm-1 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 a 1000 mS/cm +/- 0,5 % de la media |
| Intervalo (salinidad) | De 0 a 70,0 (IOT) |
| Intervalo (TDS) | 0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +105 °C |
| Exactitud (temperatura) | ±0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica en blanco y negro retroiluminada |
| Detalles de gestión de datos | memoria manual de 200 conjuntos de datos |
| Modelo | HL200PureWater |
| Fuente de alimentación | 4 pilas recargables AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH |
| Mostrar más |