Learn More
Brand™ Pipeta de repetición electrónica HandyStep™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Proporciona dispensaciones sin fatiga en una gran variedad de aplicaciones. El diseño motorizado reduce la fatiga manual del operador y elimina la falta de uniformidad.
- Reconocimiento automático del tamaño de la punta de las puntas BRAND PD-Tips que tienen el tamaño codificado en sus pistones.
- Después de insertar la punta, se reconoce y muestra automáticamente el tamaño, lo que facilita la selección del volumen que se va a dispensar.
- El sistema abierto acepta la mayoría de puntas de dispensador de otras marcas.
- Ajuste de volumen continuamente variable de 1 µl a 50 ml.
- Tiene tres funciones diferentes: dispensación, dispensación automática y pipeteo.
- En el modo automático, el instrumento utiliza su función de aprendizaje para calcular el intervalo de tiempo medio entre los tres primeros pasos de dispensación, y continúa automáticamente con el trabajo a este ritmo.
- La batería sustituible de níquel-metal-hidruro se puede cargar dentro o fuera del instrumento.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG.
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Hidruro metálico de níquel |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG. |
| Puntas compatibles | Puntas BRAND™ PD y la mayoría de puntas de dispensadores de terceros. |
| Material | Plástico |
| Tipo | Pipeta de repetición electrónica |
| Volumen (métrico) | De 1 a 50 ml |
| Incluye | Base de carga y adaptador de CA |
| Tipo de tapón | Europa (continental) |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |