Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, preesterilizadas
Puntas transparentes para la administración precisa de muestras
Marca: Axygen™ TT-50-C-HTR-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Especificaciones
50 μL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
For accurate sample delivery | |
Automation, Round | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Clear | |
No ANSI | |
Rack | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, preesterilizadas > Vol.: 50Glc muL; Tip color: Clear; Presterilized; Non-filtered
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido