Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, no esterilizadas
GREENER_CHOICE
Puntas negras para la administración precisa de muestras
Marca:  Axygen™ TT-1000-CBK-HTR-24
335.27 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12521288
  • 524.04€ / paquete de 4608
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Polipropileno
  • Volumen de 20 a 1000 μl
  • Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
  • Compatible con sistemas Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200
Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
Negro
No ANSI
Gradilla
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa, cabezal de 1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™, cabezal de 8 canales
No estéril
Autoclavable
Para un suministro de muestras exacto
Automatización, Round
Polipropileno
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, no esterilizadas > No estéril; negro; paquete de cartón