Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, preesterilizadas
Puntas negras para la administración precisa de muestras
Marca: Axygen™ TTF-20-CBK-HTR-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Especificaciones
20 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
Para un suministro de muestras exacto | |
Automatización, Round | |
24 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Negro | |
No ANSI | |
Gradilla | |
Gradilla de puntas colgante | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa, cabezal de 1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™, cabezal de 8 canales |
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, preesterilizadas > 24 gradillas/caja; polipropileno negro conductor; 10 μl; con filtro, estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido