Learn More
Solución de oxígeno cero Hanna Instruments™
Soluciones bicomponentes y de alta calidad de oxígeno cero fabricadas con productos químicos de grado reactivo que se encuentran en frascos de componentes químicos fáciles de mezclar y sin complicaciones.
Marca:  Hanna Instruments HI7040L
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
Código de producto. 11504347
  • 42.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Solución bicomponente y de alta calidad de oxígeno cero fabricada con productos químicos de grado reactivo
  • Preparada con productos químicos de grado reactivo
  • Frascos de componentes químicos fáciles de mezclar y sin complicaciones
  • Cierre hermético para garantizar la calidad de la solución
  • Solución bicomponente de oxígeno cero diseñada para calibrar sensores de oxígeno disuelto polarográficos y galvánicos
Especificaciones
Especificaciones
Sensores de oxígeno disuelto polarográficos y galvánicos
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium metabisulphite