Learn More
RETSCH Hard Anodized Aluminum Dividing Heads
Marca:  RETSCH 42.793.0002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004350
  • 4855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Cabezal de división
Para tamaños de alimentación de hasta 10 mm
10 entradas de muestras con cierre rápido
Aluminio anodizado duro