Learn More
Nabertherm™ Horno de endurecimiento
Código de producto. 17308039 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo de controlador:
B500
C540
Control de temperatura:
Minutos a temperatura máx.: 105
Minutos a temperatura máx.: 120
Minutos a temperatura máx.: 180
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Tipo de controlador Control de temperatura unitSize
17308039 40 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17308029 9 L C540 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17318029 11 L B500 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17328029 11 L C540 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17338029 11 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17348029 11 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17358029 17 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17368029 17 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17378029 30 L B500 Minutos a temperatura máx.: 105 cada uno
17398029 40 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17318039 60 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17308039
Marke: Nabertherm™ N05H1NMNE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los hornos de cámara son perfectos para soportar un uso severo en el laboratorio, por ejemplo, cuando se tratan metales con calor, es necesario un aislamiento robusto con ladrillos refractarios ligeros. Los hornos se pueden ampliar con una variedad de accesorios.
  • Temperatura máxima:de 1280 °C
Spezifikation
Tipo de controlador C540
Capacidad (métrico) 40 L
Temperatura (métrico) 1280 °C
Tipo Horno de endurecimiento
Control de temperatura Minutos a temperatura máx.: 120
Dimensiones interiores (F x An x Al) 350 x 500 x 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1040 x 1250 x 1340 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.