Learn More
Nabertherm™ Horno de endurecimiento
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo de controlador:
B500
C540
Control de temperatura:
Minutos a temperatura máx.: 105
Minutos a temperatura máx.: 120
Minutos a temperatura máx.: 180
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Temperatura máxima:de 1280 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B500 |
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Temperatura (métrico) | 1280 °C |
| Tipo | Horno de endurecimiento |
| Control de temperatura | Minutos a temperatura máx.: 120 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 350 x 750 x 250 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 1040 x 1500 x 1340 mm |