Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos
Código de producto. 17819144
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 in
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,2 x 0.5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,75 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,275 x 1 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1,5 in
0,5 x 1 in
0,6 x 1,9 in
0,75 x 1,5 in
1 x 1,5 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1 x 4 in
1,25 x 2,75 in
1,5 x 1,5 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
1 x 1 pulg
2 x 1 in
2,75 x 1,25 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Altura (métrico):
3,18 mm
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
69,85 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 750
Código de producto. 17819144
Marca: Brady™ 174453
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
  • El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -70 a 110°C (de -94 a 230°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Sin látex No
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number BM-19-423