Learn More
3M™ Cinta de advertencia de peligro
Click to view available options
Color:
Negro con rayas amarillas
Rojo
Tamaño de la unidad:
24 rollos
Descripción
- Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
- El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
- El adhesivo de caucho proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies
- Mantiene los colores vivos con el paso del tiempo para una calidad de larga duración
- Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
- Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 766 i |
| Dimensiones (L x An) | 50 mm x 33 m |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Color | Negro con rayas amarillas |