Learn More
Brady™ Hazardous Substance Labels, 76 mm Core
Pre-printed, benchtop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
Marca: Brady™ 622284
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Suministrado con rombos rojos preimpresos
- Listas para imprimir la advertencia necesaria, conforme a las últimas normativas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de comunicación de peligros | |
2 diseño de rombo | |
1000 etiquetas | |
De -20 °C a +100 °C | |
115,4 mm | |
110 mm |
THTCLP-M-L2-7594-1 | |
Rojo sobre blanco | |
Polipropileno (B-7594) | |
No estéril | |
Impresoras BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus y IP™ Series, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
1 | |
Rectángulo | |
0,079 mm | |
75 mm |