Learn More
asecos™ Estantería para productos peligrosos (ampliación)
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Marcos laterales galvanizados
- Sólida construcción con barras transversales
- Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
- Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
- Se entrega desmontado con instrucciones de montaje
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 6.6 gal. |
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Material | Acero |
| Tipo | Drum Rack |
| Longitud (imperial) | 51.65 in. |
| Longitud (métrico) | 1312.00 mm |
| Anchura (imperial) | 51.65 in. |
| Anchura (métrico) | 1312.00 mm |
| Altura (imperial) | 78.74 in. |
| Altura (métrico) | 2000.00 mm |
| Mostrar más |