Learn More
asecos™ Estantería para productos peligrosos (ampliación)
Código de producto. p-200003671 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
40 L
Peso (métrico):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17826356
Marca: asecos™ 27854
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento de productos químicos agresivos
  • Marcos laterales galvanizados
  • Sólida construcción con barras transversales
  • Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
  • Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • Se entrega desmontado con instrucciones de montaje
  • Cubetos de retención de plástico con alta resistencia a productos químicos corrosivos (p. ej. ácidos y bases)
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7.9 gal.
Capacidad (métrico) 30 L
Material Acero
Tipo Drum Rack
Longitud (imperial) 39.84 in.
Longitud (métrico) 1012.00 mm
Anchura (imperial) 39.84 in.
Anchura (métrico) 1012.00 mm
Altura (imperial) 78.74 in.
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 25.08 in.
Fondo (métrico) 637.00 mm
Peso (imperial) 108.03 lb.
Peso (métrico) 49 kg