Learn More
Horst™ Cinta calefactora HB
Código de producto. 10097021
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Vataje:
250 W
350 W
500 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10097021
Marca: Horst™ 20203
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 1,5 m
Tensión 230 V
Modelo HB
Longitud del cable de alimentación (métrico) 0,5 m
Vataje 350 W
Anchura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Cinta de calefacción
Para utilizar con (aplicación) Para radios de bobinado muy pequeños