Learn More
Gibco™ HBSS (10X) sin calcio, magnesio ni rojo fenol
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
Marca: Gibco™ 14180046
Descripción
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. We offer a variety of Gibco™ HBSS formulations for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This HBSS is modified as follows:
- With: Glucose, Phenol Red
- Without: Calcium, Magnesium, Sodium Bicarbonate
The complete formulation is available.
Concentrated forms of Gibco™ HBSS require pH adjustment and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
Especificaciones
Sin calcio, sin magnesio | |
Libre de material de origen animal | |
Solución salina equilibrada de Hanks, 500 ml, líquida, concentración 10X, pH de 5,6 a 6,1, con glucosa, rojo fenol, 36 meses de vida útil, para el cultivo de células de mamífero | |
10X | |
Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) | |
500 mL | |
Glucosa, Rojo de fenol | |
Cultivo de células de mamífero | |
5,6 - 6,1 | |
Para uso diagnóstico in vitro | |
Estéril con filtro |
Normas ISO 13485, FDA | |
Condiciones de almacenamiento: 15 - 30 °C Condiciones de envío: Ambiente. Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación. |
|
10 X | |
Líquido | |
Gibco™ | |
Sal equilibrada de Hanks | |
Sin calcio, Sin magnesio, Sin bicarbonato sódico | |
2600 - 2900 mOsm/kg | |
Rojo de fenol | |
Temperatura ambiente | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2556353 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14180046 |
2568328 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14180046 |
2475213 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14180046 |
2672049 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14180046 |
2786698 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 14180046 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.