Learn More
Gibco™ HBSS, calcio, magnesio, sin rojo fenol
HBSS, calcio, magnesio, sin rojo fenol
32.69€ - 286.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
Con aditivos | Calcio, Magnesio, Glucosa, Bicarbonato sódico |
Sin aditivos | Sin rojo fenol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11550456
|
Gibco™
14025050 |
500 mL |
32.69€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11560456
|
Gibco™
14025100 |
10 x 500 mL |
286.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
La HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14025-134). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Specifications
Normas ISO 13485, FDA | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Sin rojo fenol | |
Para uso diagnóstico in vitro |
Líquido | |
Calcio, Magnesio, Glucosa, Bicarbonato sódico | |
Cultivo de células de mamífero |