Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de antígenos de CMVH
Micromatriz de antígenos de CMVH con 4327 péptidos específicos de antígenos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.012.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: 24 antígenos seleccionados del citomegalovirus humano (HCMV): Fosfoproteína estructural de 28 kDa, proteína principal de cápside, proteína UL40, fosfoproteína de matriz de 150 kDa, Orf UL153, fosfoproteína de matriz de 65 kDa, proteína UL122, proteína temprana inmediata 1 de 55 kDa, proteína UL128, proteína UL130, UL131A, glucoproteína de envoltura B, proteína UL36, proteína UL28, proteína de tegumento grande, proteína de tegumento UL94, proteína UL103, glucoproteína E, proteína HHLF6, proteína HHRF4, proteína HHRF7, Orf UL151
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/12 aa
- Número de péptidos: 4327 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |