Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Código de producto. 15927191
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm)
60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm)
Material:
Acero inoxidable
Peso (métrico):
47,6 kg
56,2 kg
58,9 kg
63 kg
70,7 kg
71 kg
72,5 kg
82,5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Tipo de bastidor:
Base abierta (bastidor en H)
Base abierta (bastidor en U)
Con estante inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15927191
Marca: Metro™ MWT307HS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahora es fácil mover los equipos de laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super, con una base abierta y funciones de movilidad integradas, está diseñada para ofrecer limpieza, estabilidad y comodidad en cualquier entorno de laboratorio.
  • Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
  • Altura cómoda de 86,4 cm
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Order Info
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifica
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Tipo de bastidor Base abierta (bastidor en H)
Altura (imperial) 34 in
Altura (métrico) 86,4 cm
Incluye Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie
Longitud (imperial) 72 in
Longitud (métrico) 182,5 cm
Peso (imperial) 156 lb
Peso (métrico) 70,7 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato