Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Ahora es fácil mover los equipos de laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super, con una base abierta y funciones de movilidad integradas, está diseñada para ofrecer limpieza, estabilidad y comodidad en cualquier entorno de laboratorio.
Marca:  Metro™ MWT306FC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967181
  • 1820.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
  • Altura cómoda de 86,4 cm
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
Mesa móvil
Ideal para laboratorio
34 in
Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie
152,4 cm
66,2 kg
76,2 cm
60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
Con estante inferior
86,4 cm
60 in
146 lb
30 in
Chrome