missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HDAC1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 4C4G7, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
HDAC1 Monoclonal antibody apecifically detetects HDAC1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HDAC1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4C4G7 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite 555 |
| Formulación | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC000301 |
| Símbolos de los genes | HDAC1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?