Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ se han diseñado específicamente para la química analítica.
6.65€ - 122.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11929848
|
Kartell™
0014800 |
50 ml | 66 mm | 112 mm | 62 mm |
122.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10142281
|
Kartell™
0015200 |
200 ml | 100 mm | 161,5 mm | 82 mm |
6.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10546961
|
Kartell™
0015300 |
350 ml | 120 mm | 184 mm | 86 mm |
8.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12533197
|
Kartell™
0015500 |
700 ml | 150mm | 238 mm | 115mm |
48.15€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11949848
|
Kartell™
0015600 |
1250 ml | 183 mm | 293 mm | 140 mm |
118.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12010572
|
Kartell™
0014500 |
3,5 ml | 27mm | 56,3 mm | 37 mm |
39.15€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12177780
|
Kartell™
0014700 |
20 ml | 46 mm | 79 mm | 43 mm |
34.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11919848
|
Kartell™
0014600 |
10 ml | 37 mm | 63,4 mm | 37 mm |
50.15€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad.Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
- Aceptan papel de filtro de tamaño estándar
- Lados inclinados en ángulo de 60 ° con estrías internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo de presión
- Resisten temperaturas de hasta 135 °C durante períodos cortos
- Esterilizables en autoclave a 121 °C durante20 min
- Aptos para alimentos
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí | |
Adecuado para productos alimenticios |