Learn More
SymLine Tapones de residuos de seguridad
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
84.90€ - 445.00€
Especificaciones
Tipo | SafetyWasteCap |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
Para utilizar con (equipo) | Sistema SymLine |
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16305988
![]() |
SymLine
106527 |
GL 45, GL 25 | Lanza de llenado sumergida, conector para filtro de escape, conductor electrostático HDPE |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17172566
![]() |
SymLine
306489 |
GL45 | 2 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
84.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17192566
![]() |
SymLine
306493 |
GL45 | 4 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm |
96.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17102576
![]() |
SymLine
306498 |
GL45 | 4 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 conector de tubo para tubos con (D.I.) 5,0 - 11,5 mm de D.E. |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17182566
![]() |
SymLine
306492 |
GL45 | 7 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10820411
![]() |
SymLine
106480 |
S60/61 | Control de nivel de llenado electrónico para el montaje de la mesa de conexión |
445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
SafetyWasteCap | |
Sistema de eliminación de residuos | |
Sistema SymLine |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SymLine Tapones de residuos de seguridad