Learn More
Vitlab™ Cuchara de HDPE
Fabricados con HDPE para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los cubos de HDPE VITLab™ son ideales para almacenar y transportar grandes volúmenes de líquido.
15.70€ - 18.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Cestillo |
---|---|
Graduaciones | Sí |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10027850
|
Vitlab™
96093 |
5 L | 250 mm | 240 mm |
15.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10780592
|
Vitlab™
96393 |
290 mm | 300 mm |
18.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Blanco
- Sin boquilla
- Graduaciones de 1 l
- Asa estable con refuerzo en la parte central para que el transporte resulte más cómodo
- Las tapas se adquieren por separado
Specifications
Cestillo | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1 unidad |
Sí | |
Blanco |