Learn More
Kartell™ Bidones de HDPE
Diseñados para racionalizar la organización de laboratorios y pequeñas líneas de producción. El tanque con llave Kartell™ ofrece la oportunidad de optimizar la disponibilidad de agua, soluciones acuosas y disolventes en un espacio reducido.
166.00€ - 184.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10079922
|
Kartell™
0177000 |
10 L |
184.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10640204
|
Kartell™
0177100 |
20 L |
166.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hecho de PE de alta densidad de uso alimentario
- Incluye un cómodo mango para el desplazamiento
- La llave se coloca en una posición que permite que el tanque se pare, para facilitar así el uso de estos tanques en el empaquetado y transporte de líquidos
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) |